Principaux documents
S31128
1,3-BIS-(ALPHA-ME-BENZYLIDENE-AMINO)-GUANIDINE, HYDROGEN IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20IN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.287
Numéro MDL:
Autres remarques