Principaux documents
S311219
5,6,7,8-TETRAFLUORO-2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXINE
AldrichCPR
S311219-25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S311219-25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H4F4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.113
Numéro MDL:
29,00 €