Documents
S308137
TERT-BUTYL-(2,2-DIMETHYL-(1,3)DIOXOLAN-4-YLMETHOXY)-DIPHENYL-SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H30O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.569
Numéro MDL:
Autres remarques