Principaux documents
S303577
3-(3,5-DIMETHOXY-PHENYL)-ACRYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Autres remarques