Principaux documents
S302880
3-PHENYL-ALLYLAMINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S302880-25MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S302880-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.656
Numéro MDL:
110,00 €