S299898
2,6-DIAMINO-5-(4-CHLORO-BENZOYL)-4-(4-CHLORO-PHENYL)-4H-THIOPYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.305
Numéro MDL:
Autres remarques