Principaux documents
S288349
(6-((2,5-DIOXOPYRROLIDIN-1-YLOXY)CARBONYL)-2-NAPHTHOYL)(1-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-1-IUM-4-YL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.362
Numéro MDL:
Autres remarques