Documents
S28577
3-CARBAMOYL-3-CYANO-PENTANE-1,5-DISULFONIC ACID DIPHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.508
Numéro MDL:
Autres remarques