Key Documents
S285366
2-(2-CHLORO-ACETYLAMINO)-4-PHENYL-THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.801
Numéro MDL:
Autres remarques