Principaux documents
S28364
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-DODECAFLUORO-OCTANEDIOIC ACID DIAMIDE
AldrichCPR
S28364-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S28364-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H4F12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.114
Numéro MDL:
29,00 €