S276774
2,5,7-TRINITRO-9-OXO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLIC ACID 2-METHOXY-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11N3O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.291
Numéro MDL:
Autres remarques