Principaux documents
S251399
2-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10Cl4FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.096
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025