Principaux documents
S249939
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(3-NITRO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl3N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.757
Numéro MDL:
Autres remarques