Principaux documents
S248517
1-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-QUINOLINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13BrFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.202
Numéro MDL:
Autres remarques