Principaux documents
S248258
1-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.177
Numéro MDL:
Autres remarques