Principaux documents
S247669
1-ADAMANTAN-1-YL-3-DIMETHYLAMINO-PROPAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H26ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.834
Numéro MDL:
Autres remarques