Key Documents
S239968
2-(2-(4-CHLORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-ISOQUINOLINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.656
Numéro MDL:
Autres remarques