Principaux documents
S220094
SODIUM 4-(3-PHENYL-5-PYRIDIN-3-YL-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL)-BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.423
Numéro MDL:
Autres remarques