Principaux documents
S219452
3-(2-(2-PIPERIDIN-1-YL-ETHOXY)-PH)-1-PYRIDIN-3-YL-PROPENONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H25ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.899
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025