Principaux documents
S217530
5-METHOXY-1-METHYL-2-METHYLSULFANYL-1H-PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.234
Numéro MDL:
Autres remarques