Principaux documents
S21645
3-BENZENESULFONYL-2,3-DIHYDRO-THIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
S21645-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S21645-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.317
Numéro MDL:
29,00 €