Principaux documents
S21351
(5-(4-FLUORO-PHENYL)-2-PHENYL-THIAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H24ClFNO4PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.053
Numéro MDL:
Autres remarques