Key Documents
S210439
N-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-5-YLIDENEMETHYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.419
Numéro MDL:
Autres remarques