Principaux documents
S203335
5-NITRO-2-(P-TOLYLAMINO-METHYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.3
Numéro MDL:
Autres remarques