Principaux documents
S203327
2-(4-PHENOXY-PHENYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.332
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.