Principaux documents
S197564
FURAN-2-CARBOXYLIC ACID NAPHTHALEN-2-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.245
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.