Documents
S196401
3-METHYL-2-(4-PHENYLAMINO-BUTA-1,3-DIENYL)-BENZOTHIAZOL-3-IUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.867
Numéro MDL:
Autres remarques