Principaux documents
S196363
(E)-1-(4-NITROPHENYL)-2-[(E)-PHENYL(PHENYLHYDRAZONO)METHYL]DIAZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.364
Numéro MDL:
Autres remarques