Principaux documents
S195995
1-PHENOXY-4-[(4-PHENOXYPHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.473
Numéro MDL:
Autres remarques