Documents
S194751
4-CHLORO-N-(4-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)AMINO]BENZYL}PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.379
Numéro MDL:
Autres remarques