Principaux documents
S189367
1,1-DIBENZYL-3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H19F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.405
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025