Documents
S184691
PHENYL-CARBAMIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-1-PHENYL-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.264
Numéro MDL:
Autres remarques