Documents
S182591
1-ALLYL-3-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.401
Numéro MDL:
Autres remarques