Principaux documents
S17834
1,4-DIMETHYL-2,3,5,6-TETRAIODOBENZENE
AldrichCPR
S17834-5MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
S17834-5MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6I4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
609.755
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025