Principaux documents
S171743
3-BROMO-4-[(4-BROMO-1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)DISULFANYL]TETRAHYDROTHIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Br2O4S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.246
Numéro MDL:
29,00 €