Principaux documents
S171735
4-BENZENESULFONYL-2,3-DIHYDRO-THIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.317
Numéro MDL:
Autres remarques