S171468
[2-({2-[DIMETHYL(2-OXODECYL)AMMONIO]ETHYL}SULFANYL)ETHYL](DIMETHYL)(2-OXODECYL)AMMONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H58Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.757
Numéro MDL:
Produits recommandés