Principaux documents
S171018
2-(4-{16-[4-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)BUTANOYL]-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECAN-7-YL}-4-OXOBUTYL)-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
S171018-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S171018-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H44N4O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
692.773
Numéro MDL:
29,00 €