Principaux documents
S170402
4-METHYL-N-(2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)-N-{2-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL](2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)AMINO]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S170402-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S170402-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C34H42N4O8S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.992
Numéro MDL:
29,00 €