Principaux documents
S169277
1-CHLORO-4-[(4-{4-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}PHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H16Cl2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.426
Numéro MDL:
Autres remarques