Principaux documents
S16056
OXYDIMETHYLBIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE)
AldrichCPR
S16056-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S16056-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C38H34Cl2OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.548
Numéro MDL:
29,00 €