Principaux documents
S142212
3,5-DIMETHYL-1-(4-NITRO-PHENYL)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
S142212-5MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Changer de vue
S142212-5MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.229
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025