Principaux documents
S139823
1,3-DIMETHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-PYRIMIDIN-1-IUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H9ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.602
Numéro MDL:
29,00 €