Principaux documents
S13219
7-METHOXY-4A-METHYL-1,2,3,4,4A,5,6,11,12,12A-DECAHYDRO-CHRYSEN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.429
Numéro MDL:
Autres remarques