Documents
S131563
4-METHYL-N,N-BIS-(2-(2-NITRO-PHENOXY)-ETHYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N3O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.519
Numéro MDL:
Autres remarques