Principaux documents
S112860
3,3''-DIMETHYL-(1,1',3',1'')TERPHENYL-2'-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.376
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.