Principaux documents
S110620
3,5,3',5'-TETRABROMO-BIPHENYL-4,4'-DIAMINE
AldrichCPR
S110620-100MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S110620-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H8Br4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.827
Numéro MDL:
110,00 €