Key Documents
S102059
3-(4-HYDROXY-PHENYL)-1-(4-HYDROXY-2-(GLUCOPYRANOSYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22O9
Poids moléculaire :
418.404
Numéro MDL:
Autres remarques