Principaux documents
R997358
N'-[(E)-(2-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.558
Numéro MDL:
Autres remarques