Principaux documents
R989908
N-(1-(4-NITROPHENYL)ETHYLIDENE)-4-(2-PYRIDINYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.373
Numéro MDL:
Autres remarques